Få mere at vide
1-amino-2-naphthol-4-sulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30322151
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30322151 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30322151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA619008100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic Acid
CAS 116-63-2
Molekylær formel C10H9NO4S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
SMIL Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-amino-3-hydroxynaphthalen-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 239.25
Formel vægt 239.0252