Få mere at vide
1-Amino-2-Methylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-2-Methylnaphthalene |
| CAS | 2246-44-8 |
| Molekylær formel | C11H11N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-1-naphthalenamine, 1-Amino-2-methylnaphthalene, 2-Methyl-1-aminonaphthalene, 2-Methyl-1-naphthylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,12H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2ccccc2c1N |
| IUPAC navn | 2-methylnaphthalen-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vægt | 157.0891 |