Få mere at vide
1-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
1-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol |
| CAS | 126916-76-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 F2 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12F2N4O/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(18,4-14)5-17-7-15-6-16-17/h1-3,6-7,18H,4-5,14H2 |
| SMIL | NCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | 1-amino-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Vis mere |