Få mere at vide
1-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050928
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050928 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050928 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0235.190025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
CAS 126916-76-5
Analyt- eller komponentnavne alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 F2 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
InChI formel InChI=1S/C11H12F2N4O/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(18,4-14)5-17-7-15-6-16-17/h1-3,6-7,18H,4-5,14H2
SMIL NCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
IUPAC navn 1-amino-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 254.0979 g/mol