Få mere at vide
1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476309
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476309 100 mg 100mg
15466309 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64308.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 134179-38-7 | Molecular Formula: C8H18N4O3 | Molecular Weight: 218.257 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134179-38-7
Molekylær formel C8H18N4O3
Molekylvægt (g/mol) 218.257
MDL nummer MFCD00269874
InChI nøgle FPVCVHVTMPCZTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, azido-peg3-amine, 11-azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethanamine, 1-2-2-aminoethoxy ethoxy-2-2-azidoethoxy ethane, 11-azido-3 6 9-trioxaundecan-1-amine, ethanamine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
PubChem CID 2735280
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin
SMIL C(COCCOCCOCCN=[N+]=[N-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Farve Brun til gul
Lineær formel N3CH2CH2(OCH2CH2)3NH2
Mængde 100 mg
FN nummer UN2735
Formel vægt 218.26
Fysisk form Viskøs væske