Få mere at vide
1-Amino-1-deoxy-D-ribitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-1-deoxy-D-ribitol |
| CAS | 527-47-9 |
| Molekylær formel | C5H13NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | D-1-Amino-1-deoxyribitol, D-Ribamine, D-Ribitylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO4/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-5,7-10H,1-2,6H2/t3-,4+,5-/m0/s1 |
| SMIL | NC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S)-5-aminopentane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0845 |