Få mere at vide
1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30327587
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30327587 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30327587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA596685100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride
CAS 39002-30-7
Molekylær formel C6 H13 N O5 . H Cl
Mængde 100 mg
Synonym D-Isoglucosamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H/t4-,5-,6-;/m1./s1
SMIL Cl.NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC navn (3S,4R,5R)-1-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexan-2-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 215.632
Formel vægt 215.056