Få mere at vide
1-Amino-1-deoxy-D-fructose Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-1-deoxy-D-fructose Acetate |
| CAS | 6333-49-9 |
| Molekylær formel | C8H17NO7 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | NSC 5554 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H3,(H,3,4)/t4-,5-,6-;/m1./s1 |
| SMIL | CC(=O)O.NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | acetic acid;(3S,4R,5R)-1-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.22 |
| Formel vægt | 239.1005 |