Få mere at vide
1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∽220°C (decomposition) |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Formel vægt | 137.56 |
| Procent renhed | 97% |