Få mere at vide
1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15417675
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417675 250 mg 250mg
11312299 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27264.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68781-13-5 | C4H8ClNO2 | 137.563 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68781-13-5
Molekylær formel C4H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 137.563
MDL nummer MFCD00012545
InChI nøgle WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl
PubChem CID 11957445
IUPAC navn 1-aminocyclopropan-1-carboxylsyre;hydrochlorid
SMIL C1CC1(C(=O)O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Smeltepunkt ∽220°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 137.56
Procent renhed 97%