Få mere at vide
1-Amino-1-cyclopropancarboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 10617304 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617304 1 g Glasflaske 1g
10410921 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617304 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301420010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22059-21-8 | C4H7NO2 | 101,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22059-21-8
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.11
MDL nummer MFCD00009944
InChI nøgle PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
PubChem CID 535
ChEBI CHEBI:18053
IUPAC navn 1-aminocyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL NC1(CC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 257 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC3H4CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 101.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver eller granulat