Få mere at vide
1-Amino-1-cyclopropancarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 15416739
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
15416739 250 mg 250mg
15406739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15416739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65118.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    698.70 DKK
    576.65 DKK / 250mg
    Spare 122.05 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
En NMDA glutamatreceptoragonist på glycinstedet | CAS: 22059-21-8 | C4H7NO2 | 101,11 g/mol
1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre er et mellemprodukt i omdannelsen af methionin til ethylen under modningen i æbler. Det spiller også en vigtig rolle i biosyntesen af plantehormonet ethylen.1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre er vist at blokere kramper og død produceret af NMDA eksponering, hvilket signifikant reducerer anfaldsinduktion og celledød af NMDA-behandlede hippocampale neuroner. 1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre produceres endogent i tomater og andre højere planter som et produkt af virkningen af 1-aminocyclopropan-1-carboxylsyresyntase i biosyntesen af ethylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre er et mellemprodukt i omdannelsen af methionin til ethylen under modningen i æbler. Det spiller også en vigtig rolle i biosyntesen af plantehormonet ethylen.1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre er vist at blokere kramper og død produceret af NMDA eksponering, hvilket signifikant reducerer anfaldsinduktion og celledød af NMDA-behandlede hippocampale neuroner. 1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre produceres endogent i tomater og andre højere planter som et produkt af virkningen af 1-aminocyclopropan-1-carboxylsyresyntase i biosyntesen af ethylen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22059-21-8
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.11
MDL nummer MFCD00009944
InChI nøgle PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
PubChem CID 535
ChEBI CHEBI:18053
IUPAC navn 1-aminocyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL NC1(CC1)C(O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 229 °C til 231 °C
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 2076413
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 101.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.