Få mere at vide
1-Amino-1-cyclopropancarboxylsyre, 98%
Beskrivelse
1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre er et mellemprodukt i omdannelsen af methionin til ethylen under modningen i æbler. Det spiller også en vigtig rolle i biosyntesen af plantehormonet ethylen.1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre er vist at blokere kramper og død produceret af NMDA eksponering, hvilket signifikant reducerer anfaldsinduktion og celledød af NMDA-behandlede hippocampale neuroner. 1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre produceres endogent i tomater og andre højere planter som et produkt af virkningen af 1-aminocyclopropan-1-carboxylsyresyntase i biosyntesen af ethylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre er et mellemprodukt i omdannelsen af methionin til ethylen under modningen i æbler. Det spiller også en vigtig rolle i biosyntesen af plantehormonet ethylen.1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre er vist at blokere kramper og død produceret af NMDA eksponering, hvilket signifikant reducerer anfaldsinduktion og celledød af NMDA-behandlede hippocampale neuroner. 1-Aminocyclopropan-1-carboxylsyre produceres endogent i tomater og andre højere planter som et produkt af virkningen af 1-aminocyclopropan-1-carboxylsyresyntase i biosyntesen af ethylen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 229 °C til 231 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2076413 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 101.11 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |