Få mere at vide
1-Amino-1-cyclopropancarbonitril hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11322349
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322349 5 g 5g
15447675 250 mg 250mg
11312349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27288.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127946-77-4 | C4H7ClN2 | 118,564 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127946-77-4
Molekylær formel C4H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 118.564
MDL nummer MFCD04114063
InChI nøgle PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hcl, 1-amino-cyclopropyl cyanic hydrochloride, 1-amino-1-cyanocyclopropane hydrochloride, 1-amino-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, cyclopropanecarbonitrile, 1-amino-, monohydrochloride, 1-cyanocyclopropanaminium chloride, pubchem16832
PubChem CID 14586363
IUPAC navn 1-aminocyclopropan-1-carbonitril;hydrochlorid
SMIL C1CC1(C#N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Smeltepunkt ∽220 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 118.56
Procent renhed 97%