Få mere at vide
1-Amino-1-cyclopentanecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30327677
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30327677 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30327677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60354050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid
CAS 52-52-8
Molekylær formel C6 H11 N O2
Mængde 50 mg
Synonym Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 1-Amino-1-carboxycyclopentane, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, 1-Azaniumylcyclopentane-1-carboxylate, ACPC, Cycloleucin, Cycloleucine, NSC 1026, NSC 112194, NSC 112195, NSC 112197, WR 14997
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
SMIL NC1(CCCC1)C(=O)O
IUPAC navn 1-aminocyclopentan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Formel vægt 129.079