Få mere at vide
1-Amino-1-cyclopentanecarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 52-52-8 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 1-Amino-1-carboxycyclopentane, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, 1-Azaniumylcyclopentane-1-carboxylate, ACPC, Cycloleucin, Cycloleucine, NSC 1026, NSC 112194, NSC 112195, NSC 112197, WR 14997 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9) |
| SMIL | NC1(CCCC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-aminocyclopentan-1-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.16 |
| Formel vægt | 129.079 |