Få mere at vide
1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 10487660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10487660 5 g Glasflaske 5g
10705361 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10487660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103470050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 52-52-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-52-8
MDL nummer MFCD00001381
InChI nøgle NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
PubChem CID 2901
ChEBI CHEBI:40547
IUPAC navn 1-aminocyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 320°C to 322°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H11NO2
Lineær formel H2NC5H8CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 14, I, 526
Merck Index 15, 2727
Opløselighedsinformation Solubility in water: ca 5g/100mL
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Formel vægt 129.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Flakes or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge