Få mere at vide
1-Amino-1-cyanamido-2,2-dicyanoethylene Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-1-cyanamido-2,2-dicyanoethylene Sodium Salt |
| CAS | 19450-38-5 |
| Molekylær formel | C5H2N5Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(1-Amino-2,2-dicyanoethenyl)-cyanamide Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2N5.Na/c6-1-4(2-7)5(9)10-3-8;/h9H2;/q-1;+1 |
| SMIL | N#CN([Na])/C(N)=C(C#N)\C#N |
| IUPAC navn | [(1-amino-2,2-dicyanoethenyl)-cyanoamino]sodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.09 |
| Formel vægt | 155.0208 |