missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Alpha-Methyl Dapagliflozin, TRC

Artikelnummer. 30012909
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012909 500 mg
30012038 100 mg
17930365 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM263010500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 714269-57-5
Molekylær formel C22 H27 Cl O7
Molekylvægt (g/mol) 438.9
Synonym Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-α-D-glucopyranoside
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMIL CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@]3(OC)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27ClO7/c1-3-29-16-7-4-13(5-8-16)10-14-11-15(6-9-17(14)23)22(28-2)21(27)20(26)19(25)18(12-24)30-22/h4-9,11,18-21,24-27H,3,10,12H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1
Formel vægt 438.1445
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.