missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Alpha-Methyl Dapagliflozin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClO7/c1-3-29-16-7-4-13(5-8-16)10-14-11-15(6-9-17(14)23)22(28-2)21(27)20(26)19(25)18(12-24)30-22/h4-9,11,18-21,24-27H,3,10,12H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| Formel vægt | 438.1445 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?