Få mere at vide
1-Allylpiperazine, 98+%
Artikelnummer. 11308676
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308676 5 g 5g
11318676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19391.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13961-36-9 | C7H14N2 | 126.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13961-36-9
Molekylær formel C7H14N2
Molekylvægt (g/mol) 126.203
MDL nummer MFCD00167970
InChI nøgle ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-allylpiperazine, 1-allyl-piperazine, 1-allyl piperazine, 1-prop-2-en-1-yl piperazine, n-allyl piperazine, piperazine,1-2-propen-1-yl, prop-2-enylpiperazine, allylpiperazin, allylpiperazine, 1-allylpiperazin
PubChem CID 806422
IUPAC navn 1-prop-2-enylpiperazin
SMIL C=CCN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Allylpiperazine
Tæthed 0.902
Kogepunkt 180°C to 182°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Brydningsindeks 1.483
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 507447
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 126.2
Procent renhed ≥98%