Få mere at vide
1-(Allyloxy)-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Allyloxy)-2-propanol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3 |
| Formel vægt | 116.0837 |