Få mere at vide
1 - Allylimidazol, 97%
Beskrivelse
1-Allylimidazol, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Allylimidazole |
| Tæthed | 1.003 |
| Kogepunkt | 212 °C til 213 °C |
| Flammepunkt | 101 °C (98 °C) |
| Brydningsindeks | 1.505 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3267 |
| Beilstein | 605953 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 108.14 |
| Vis mere |