Få mere at vide
1-allylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387516
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387516 10 g 10g
11397516 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11053.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 31410-01-2 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
1-Allylimidazol, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Allylimidazol, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31410-01-2
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00037894
InChI nøgle XLXCHZCQTCBUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-allylimidazole, 1-allyl-1h-imidazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl imidazole, imidazole, 1-allyl, n-allylimidazole, 1-allyl imidazole, acmc-1cr2q, 1-allyl-1h-imidazole #
PubChem CID 35794
IUPAC navn 1-prop-2-enylimidazol
SMIL C=CCN1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Allylimidazole
Kogepunkt 212°C to 213°C
Flammepunkt 101°C (213°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3267
Beilstein 605953
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%