missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Allylcyclopropane-1-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Allylcyclopropane-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 923032-59-1 |
| Molekylær formel | C6 H9 Cl O2 S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9ClO2S/c1-2-3-6(4-5-6)10(7,8)9/h2H,1,3-5H2 |
| SMIL | ClS(=O)(=O)C1(CC=C)CC1 |
| IUPAC navn | 1-prop-2-enylcyclopropane-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.65 |
| Formel vægt | 180.0012 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?