Få mere at vide
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride, 98%
Artikelnummer. 11471550
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471550 50 g 50g
11461550 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26952.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65039-10-3 | C7H11ClN2 | 158.629 g/mol
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid anvendes som en ionisk væske såvel som ikke-derivatiserende opløsningsmiddel til cellulose. Den fungerer som blødgører for majsstivelse og finder anvendelse som en fast biopolymerelektrolyt. Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af reducerende sukker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid anvendes som en ionisk væske såvel som ikke-derivatiserende opløsningsmiddel til cellulose. Den fungerer som blødgører for majsstivelse og finder anvendelse som en fast biopolymerelektrolyt. Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af reducerende sukker.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65039-10-3
Molekylær formel C7H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 158.629
MDL nummer MFCD07784450
InChI nøgle QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-allyl-3-methylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium chloride, amim-cl, 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride, dsstox_cid_27904, dsstox_rid_82657, dsstox_gsid_47928, 1-methyl-3-allylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
PubChem CID 11321106
IUPAC navn 1-methyl-3-prop-2-enylimidazol-1-ium;chlorid
SMIL C[N+]1=CN(C=C1)CC=C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Smeltepunkt 49°C to 51°C
Mængde 50 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 158.63
Procent renhed 98%