Få mere at vide
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride, 98%
Artikelnummer. 11461550
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461550 5 g 5g
11471550 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26952.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65039-10-3 | C7H11ClN2 | 158.629 g/mol
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid anvendes som en ionisk væske såvel som ikke-derivatiserende opløsningsmiddel til cellulose. Den fungerer som blødgører for majsstivelse og finder anvendelse som en fast biopolymerelektrolyt. Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af reducerende sukker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid anvendes som en ionisk væske såvel som ikke-derivatiserende opløsningsmiddel til cellulose. Den fungerer som blødgører for majsstivelse og finder anvendelse som en fast biopolymerelektrolyt. Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af reducerende sukker.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 65039-10-3
Molekylær formel C7H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 158.629
MDL nummer MFCD07784450
InChI nøgle QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-allyl-3-methylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium chloride, amim-cl, 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride, dsstox_cid_27904, dsstox_rid_82657, dsstox_gsid_47928, 1-methyl-3-allylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
PubChem CID 11321106
IUPAC navn 1-methyl-3-prop-2-enylimidazol-1-ium;chlorid
SMIL C[N+]1=CN(C=C1)CC=C.[Cl-]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Smeltepunkt 49°C to 51°C
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 158.63
Procent renhed 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.