Få mere at vide
1-Allyl-3-methylimidazoliumbromid, 97 %
Artikelnummer. 15475858
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475858 25 g 25g
15465858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59513.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 31410-07-8 | C7H11BrN2 | 203,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31410-07-8
Molekylær formel C7H11BrN2
Molekylvægt (g/mol) 203.08
MDL nummer MFCD08277003
InChI nøgle KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-allyl-3-methylimidazolium bromide, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium bromide, ksc221i2h, 3-methyl-1-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium bromide
PubChem CID 11229454
SMIL [Br-].C[N+]1=CN(CC=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Allyl-3-methylimidazolium bromide
Farve Gul
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
IUPAC navn 3-methyl-1-(prop-2-en-1-yl)-1H-imidazol-3-iumbromid
Formel vægt 203.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof