missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Allyl-3,7-dimethyl-8-p-sulfophenylxanthine Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30314633
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314633 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5526501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Allyl-3,7-dimethyl-8-p-sulfophenylxanthine, Sodium Salt
CAS 149981-25-9
Molekylær formel C16 H15 N4 O5 S . Na
Mængde 1 mg
Synonym 1-Allyl-3,7-Dimethyl-8-P-Sulfophenylxanthine
InChI formel InChI=1S/C16H16N4O5S.Na/c1-4-9-20-15(21)12-14(19(3)16(20)22)17-13(18(12)2)10-5-7-11(8-6-10)26(23,24)25;/h4-8H,1,9H2,2-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CN1C(=O)N(CC=C)C(=O)c2c1nc(c3ccc(cc3)S(=O)(=O)[O-])n2C
IUPAC navn sodium;4-(3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1-prop-2-enylpurin-8-yl)benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 398.37
Formel vægt 398.0661
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.