Få mere at vide
1-Allyl-3,7-dimethyl-8-p-sulfophenylanthin natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30322870
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30322870 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30322870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5526502.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Allyl-3,7-dimethyl-8-p-sulfophenylxanthine, Sodium Salt
CAS 149981-25-9
Molekylær formel C16 H15 N4 O5 S . Na
Mængde 2.5 mg
Synonym 1-Allyl-3,7-Dimethyl-8-P-Sulfophenylxanthine
InChI formel InChI=1S/C16H16N4O5S.Na/c1-4-9-20-15(21)12-14(19(3)16(20)22)17-13(18(12)2)10-5-7-11(8-6-10)26(23,24)25;/h4-8H,1,9H2,2-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CN1C(=O)N(CC=C)C(=O)c2c1nc(c3ccc(cc3)S(=O)(=O)[O-])n2C
IUPAC navn natrium; 4-(3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1-prop-2-enylpurin-8-yl)benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 398.37
Formel vægt 398.0661