Få mere at vide
1-Allyl-3,7-dimethyl-8-p-sulfophenylxanthine Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Allyl-3,7-dimethyl-8-p-sulfophenylxanthine, Sodium Salt |
| CAS | 149981-25-9 |
| Molekylær formel | C16 H15 N4 O5 S . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Allyl-3,7-Dimethyl-8-P-Sulfophenylxanthine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O5S.Na/c1-4-9-20-15(21)12-14(19(3)16(20)22)17-13(18(12)2)10-5-7-11(8-6-10)26(23,24)25;/h4-8H,1,9H2,2-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CN1C(=O)N(CC=C)C(=O)c2c1nc(c3ccc(cc3)S(=O)(=O)[O-])n2C |
| IUPAC navn | sodium;4-(3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1-prop-2-enylpurin-8-yl)benzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.37 |
| Formel vægt | 398.0661 |