Få mere at vide
1-Adamantylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485355
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485355 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15485355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58408.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 312624-15-0 | C10H15BrZn | 280.514 g/mol
1-Adamantylzinkbromid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantylzinkbromid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser og varme. Opbevares under tør inert gas. Sto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 312624-15-0
Tæthed 0.97
Molekylær formel C10H15BrZn
MDL nummer MFCD00671988
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 1-adamantylzinc bromide, 1-adamantylzinc bromide solution, adamantan-1-yl bromo zinc, 1-adamantylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, bromo 3r,5s,7s-adamantan-1-yl zinc, 1-adamantylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1-adamantylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle PTWVHBHYYPLVCD-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1C2CC3CC1C[C-](C2)C3.[Zn+]Br
IUPAC navn adamantan-1-ide;bromzink(1+)
Molekylvægt (g/mol) 280.514
PubChem CID 5141693
Formel vægt 280.51