missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Adamantylcarboxaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30324903
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324903 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA2086005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Adamantylcarboxaldehyde
CAS 2094-74-8
Molekylær formel C11H16O
Mængde 5 g
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxaldehyde, 1-Adamantanecarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H16O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h7-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11?
SMIL O=C([H])C1(C[C@@H]2C3)C[C@H](C2)C[C@H]3C1
IUPAC navn (3r,5r,7r)-adamantane-1-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 164.24
Formel vægt 164.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.