missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Adamantyl Methyl Ketoxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Adamantyl Methyl Ketoxime |
| CAS | 1707-40-0 |
| Molekylær formel | C12H19NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-, oxime (9CI, ACI), 1-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethanone oxime (ACI), Ketone, 1-adamantyl methyl, oxime (6CI, 7CI, 8CI), 1-Adamantyl methyl ketone oxime, 1-Adamantyl methyl ketoxime |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO/c1-8(13-14)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11,14H,2-7H2,1H3/b13-8+ |
| SMIL | C\C(=N/O)\C12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | (NE)-N-[1-(1-adamantyl)ethylidene]hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.29 |
| Formel vægt | 193.1467 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?