Få mere at vide
1-Adamantyl methyl ketone, 99%
Artikelnummer. 10408730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10408730 25 g Glasflaske 25g
10276020 1 g Glasflaske 1g
10246070 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10408730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164740250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1660-04-4 | C12H18O | 178.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660-04-4
Molekylær formel C12H18O
Molekylvægt (g/mol) 178.28
MDL nummer MFCD00074739
InChI nøgle DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
PubChem CID 123126
IUPAC navn 1-(1-adamantyl)ethanon
SMIL CC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantyl methyl ketone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53°C to 55°C
Farve Hvid
Flammepunkt 108°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 178.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver