Få mere at vide
1-Adamantyl methyl ketone, 99%
Artikelnummer. 15452278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452278 5 g 5g
15442278 1 g 1g
15462278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55889.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1660-04-4 | C12H18O | 178.28 g/mol
1-Adamantyl methylketon, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Adamantyl methylketon, bruges som et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol - meget svag turbiditet. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under normale temperaturer og tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660-04-4
Molekylær formel C12H18O
Molekylvægt (g/mol) 178.28
MDL nummer MFCD00074739
InChI nøgle DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
PubChem CID 123126
IUPAC navn 1-(1-adamantyl)ethanon
SMIL CC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantyl methyl ketone
Smeltepunkt 53°C to 55°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol- very faint turbidity. Insoluble in water.
Formel vægt 178.27
Procent renhed 99%