Få mere at vide
1-Adamantyl methyl ketone, 99%
Beskrivelse
1-Adamantyl methylketon, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol - meget svag turbiditet. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under normale temperaturer og tryk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Adamantyl methyl ketone |
| Smeltepunkt | 53°C to 55°C |
| Flammepunkt | 108°C (226°F) |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol- very faint turbidity. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 178.27 |
| Procent renhed | 99% |