Få mere at vide
1-Adamantylisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30327811
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30327811 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30327811 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA220233250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantyl Isocyanate
CAS 4411-25-0
Molekylær formel C11H15NO
Mængde 250 mg
Synonym 1-Isocyanatotricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Adamantane Isocyanate, 1-Adamantanyl Isocyanate, 1-Isocyanatoadamantane, Adamantyl Isocyanate
InChI formel InChI=1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2
SMIL O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC navn 1-isocyanatoadamantane
Molekylvægt (g/mol) 177.24
Formel vægt 177.1154