Få mere at vide
1-Adamantylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 10607114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10607114 1 g Glasflaske 1g
10452841 5 g Glasflaske 5g
10531364 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10607114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314360010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4411-25-0 | C11H15NO | 177,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4411-25-0
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.25
MDL nummer MFCD00134405
InChI nøgle VBHCPGFCIQDXGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl isocyanate, 1-isocyanato-adamantane, 1-isocyantoadamantane, 1-adamantylisocyanate, adamantanisocyanate, adamantyl isocyanate, pubchem8848, 1-adamantyl-isocyanate, 1-adamantanyl isocyanate, adamantane, 1-isocyanato
PubChem CID 2059995
IUPAC navn 1-isocyanatoadamantan
SMIL O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantyl isocyanate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 144,0 °C til 146,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 177.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver