Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Adamantyl isocyanate |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 144,0 °C til 146,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 177.25 |
| Vis mere |