Få mere at vide
1-Adamantylbromid, TRC
Artikelnummer. 30134356
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134356 10 g
17938444 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA20850010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-90-1
Molekylær formel C10 H15 Br
Molekylvægt (g/mol) 215.13
Synonym 1-Bromo-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Bromoadamantane, 1-Bromoadamantane, NSC 527914
IUPAC navn 1-bromoadamantane
SMIL C12(Br)CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantyl Bromide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Formel vægt 214.0357