Få mere at vide
1-Adamantylbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Adamantyl Bromide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10- |
| Formel vægt | 214.0357 |