Learn More
1-Adamantanemethylamine, 98%
Product Code. 10695612 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10695612 1 g Glasflaske 1g
10219163 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10695612 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 177420010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17768-41-1 | C11H20N | 166.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17768-41-1
Molekylær formel C11H20N
Molekylvægt (g/mol) 166.29
MDL nummer MFCD00074750
InChI nøgle XSOHXMFFSKTSIT-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-adamantanemethylamine, adamantan-1-ylmethanamine, 1-aminomethyl adamantane, 1-aminomethyladamantane, 1-aminomethyl-adamantane, 1-1-adamantyl methanamine, 1-adamantan-1-ylmethanamine, c-adamantan-1-yl-methylamine, 1-adamantanemethyl amine, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylmethylamine
PubChem CID 86625
IUPAC navn 1-adamantylmethanamin
SMIL [NH3+]CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanemethylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 83.0°C to 85.0°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5127 to 1.5147
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.93
Formel vægt 165.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske