Få mere at vide
1-Adamantanemethanol, TRC
Artikelnummer. 30313510
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30313510 10 g
1 options
Artikelnummer. 30313510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA20812510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanemethanol
CAS 770-71-8
Molekylær formel C11H18O
Mængde 10 g
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol, (Adamantan-1-yl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-Adamantylcarbinol, 1-Adamantylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)adamantane
InChI formel InChI=1S/C11H18O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10,12H,1-7H2
SMIL OCC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
IUPAC navn 1-adamantylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 166.26
Formel vægt 166.1358