Få mere at vide
1-Adamantancarboxylsyre methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 711-01-3 |
| Molekylær formel | C12 H18 O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-14-11(13)12-5-8-2-9(6-12)4-10(3-8)7-12/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,12- |
| SMIL | COC(=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | Methyladamantan-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vægt | 194.1307 |