Få mere at vide
1-Adamantanecarboxylic acid chloride, 97%
Artikelnummer. 10081840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10081840 25 g Glasflaske 25g
10754081 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152480250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2094-72-6
Molekylær formel C11H15ClO
Molekylvægt (g/mol) 198.69
MDL nummer MFCD00074724
InChI nøgle MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
IUPAC navn adamantan-1-carbonylchlorid
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48.0°C to 52.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 02,15
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose
Formel vægt 198.69
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof