Få mere at vide
1-Adamantaneammonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15880701
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15880701 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15880701 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8200150010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 665-66-7
Smeltepunkt 360°C
MDL nummer MFCD00074723
Mængde 10 g
Synonym 1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, 1-Adamantaneammonium chloride
Molekylvægt (g/mol) 187.71