Få mere at vide
1-Adamantaneacetonitril, 97%
Product Code. 11476496
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11476496 5 g 5g
11466496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11476496 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24770.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 16269-13-9 | C12H17N | 175,28 g/mol
1-Adamantaneacetonitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantaneacetonitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16269-13-9
Molekylær formel C12H17N
Molekylvægt (g/mol) 175.28
MDL nummer MFCD00194034
InChI nøgle DXQVPXCZIRQITG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantan-1-yl acetonitrile, 1-adamantaneacetonitrile, 1-adamantylacetonitrile, 2-1-adamantyl acetonitrile, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-acetonitrile, 2-adamantanylethanenitrile, pubchem21521, 1-adamantylmethyl cyanide, adamantane-1-acetonitrile
PubChem CID 140052
SMIL N#CCC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantaneacetonitrile
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand.
IUPAC navn 2-(adamantan-1-yl)acetonitril
Formel vægt 175.28
Procent renhed 97%