Få mere at vide
1-Adamantaneacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466496
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466496 1 g 1g
11476496 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11466496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24770.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16269-13-9 | C12H17N | 175.28 g/mol
1-Adamantaneacetonitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantaneacetonitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16269-13-9
Molekylær formel C12H17N
Molekylvægt (g/mol) 175.28
MDL nummer MFCD00194034
InChI nøgle DXQVPXCZIRQITG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantan-1-yl acetonitrile, 1-adamantaneacetonitrile, 1-adamantylacetonitrile, 2-1-adamantyl acetonitrile, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-acetonitrile, 2-adamantanylethanenitrile, pubchem21521, 1-adamantylmethyl cyanide, adamantane-1-acetonitrile
PubChem CID 140052
SMIL N#CCC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantaneacetonitrile
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
IUPAC navn 2-(1-adamantyl)acetonitril
Formel vægt 175.28
Procent renhed 97%