Få mere at vide
1 - Adamantaneddikesyre, 98%
Artikelnummer. 10173241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10173241 1 g Glasflaske 1g
10696184 5 g Glasflaske 5g
10366651 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331560010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4942-47-6 | C12H17O2 | 193,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4942-47-6
Molekylær formel C12H17O2
Molekylvægt (g/mol) 193.27
MDL nummer MFCD00074728
InChI nøgle AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
IUPAC navn 2-(1-adamantyl)eddikesyre
SMIL [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantaneacetic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 138 °C til 140 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 194.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller