Få mere at vide
1-adamantaneddikesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388565 1 g 1g
11398565 5 g 5g
11308575 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12029.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4942-47-6 | C12H17O2 | 193.27 g/mol
1-adamantaneddikesyre bruges som et acyleringsmiddel til at bestemme farmakologiske karakteristika af ti nye analoger af bradykinin (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg), der blev modificeret i den N-terminale del af molekylet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Adamantaneddikesyre bruges som et acyleringsmiddel til at bestemme farmakologiske karakteristika
af ti nye analoger af bradykinin (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg), som blev modificeret i den N-terminale del af molekylet.
Opløselighed Opløselighed
i methanol - næsten gennemsigtig
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4942-47-6
Molekylær formel C12H17O2
Molekylvægt (g/mol) 193.27
MDL nummer MFCD00074728
InChI nøgle AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
IUPAC navn 2-(1-adamantyl)eddikesyre
SMIL [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantaneacetic acid
Smeltepunkt 136°C to 138°C
Mængde 1 g
Beilstein 641412
Formel vægt 194.28
Procent renhed ≥98%